F8755
Fenbufen
analytical standard
Sinônimo(s):
γ-Oxo-(1,1′-biphenyl)-4-butanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
184-187 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
chave InChI
ZPAKPRAICRBAOD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MMP2(4313) , MMP3(4314) , MMP9(4318)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)