ERMFC395K
Gas oil (CFPP, CP)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
ERMFC395K
ERMFC395K
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
62 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ERMFC395K-2X27ML | 4061837904936 |