ERMFA415
Charpy specimens (impact toughness)
ERM®, certified reference material, 160 J
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Embalagem
Set of 5
Nota de análise
For more information please see:
ERMFA415
ERMFA415
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)