Documentos Principais
ERMEF317
Gas-Oil (low content Solvent Yellow 124)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
ERMEF317
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>132.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 56 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)