Documentos Principais
ERMEF004
Diesel (B7)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
ERMEF004
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
57 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)