Documentos Principais
ERMEB075C
Electrolytic copper with added impurities (trace elements)
ERM®, certified reference material
Sinônimo(s):
Copper
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified for the element content in electrolytic copper.
ERM-EB075C_cert
ERM-EB075_report
ERM-EB075_origin
Nota de análise
For more information please see:
ERMEB075C
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)