Key Documents
ERMCE100
Fish tissue (HCB and HCBD)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
food and beverages
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Hexachlorobenzene (HCB) and hexachlorobutadiene (HCBD)
Nota de análise
For more information please see:
ERMCE100
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)