Documentos Principais
ERMBF434D
Rapeseed 73496 GMO standard ERM-BF434
ERM®, certified reference material, nominal 1% GMO
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF434D
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)