Key Documents
ERMBF431B
Potato GMO Standard AV43-6-G7
100% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
qualidade
for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Certified for the mass fraction of AV43-6-G7 potato
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF431B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)