Key Documents
ERMAD623
BCR-ABL pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
general analytical
genomic analysis
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Certified for the numbers of specific DNA fragments per plasmid (BCR-ABL b3a2 transcript, BCR transcript and GUSB transcript) and the copy number concentration of the plasmid (ERM-AD 623a, ERM-AD 623b, ERM-AD 623c, ERM-AD 623d, ERM-AD 623e, ERM-AD 623f)
Aplicação
BCR-ABL pDNA calibrant has been used as a calibration reference material for evaluating the performance of the duplex BCR-ABL1 and ABL1 assay by reverse transcription–quantitative PCR (RT-qPCR).
Nota de análise
For more information please see:
ERMAD623
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
RT-qPCR and RT-digital PCR: a comparison of different platforms for the evaluation of residual disease in chronic myeloid leukemia
Alikian M, et al.
Clinical Chemistry, 63, 525-531 (2017)