E2503004
Etomidate impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl 1-[(1RS)-1-phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
etomidate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(cncc2C(=O)OC)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2/h3-10H,1-2H3
chave InChI
FHFZEKYDSVTYLL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)