Documentos Principais
371701
Millipore
Guanosine 5′-Triphosphate, Disodium Salt
Sinônimo(s):
Guanosine 5′-Triphosphate, Disodium Salt, GTP, 2Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N5O14P3 · 2Na
Número CAS:
Peso molecular:
567.14
Código UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
descrição
RTECS - MF8793000
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3nc(nc(c3nc2)[O-])N)O
InChI
1S/C10H16N5O14P3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18)/p-4/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
chave InChI
XKMLYUALXHKNFT-UUOKFMHZSA-J
Descrição geral
Phosphoryl donor in protein synthesis and in signal transduction.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3