Documentos Principais
DP4714
SAFC
EZ BioPAC, 40L, V-Fold Neck, 3IN Flange, AF114
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Descrição geral
The dry bags by ILC Dover can be ordered to fill and use in your cell culture applications. The bag design offers a convenient method for filling, dust free connection and clean discharge.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)