D8536
Diperodon hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
3-(1-Piperidinyl)-1,2-propanediol bis(phenylcarbamate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O=C(Nc1ccccc1)OCC(CN2CCCCC2)OC(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C22H27N3O4.ClH/c26-21(23-18-10-4-1-5-11-18)28-17-20(16-25-14-8-3-9-15-25)29-22(27)24-19-12-6-2-7-13-19;/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2,(H,23,26)(H,24,27);1H
chave InChI
OWULVAZDMWJBLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.