A5752
Adrenochrome
>95% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Adrenochrome, ≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
red to brown
εmax
3-4.5 at 485-490 nm in water
9.0-10.5 at 299-304 nm in water
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12
InChI
1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-3,9,13H,4H2,1H3
chave InChI
RPHLQSHHTJORHI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?