D8189
Bis(1,3-dibutylbarbituric acid) trimethine oxonol
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
DiBAC4(3)
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder or solid
cor
orange
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
ε (coeficiente de extinção)
≥90000 at 490-496 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(C(N(CCCC)C1=O)=O)C(C1=C/C=C/C2C(N(CCCC)C(N(CCCC)C2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C27H40N4O6/c1-5-9-16-28-22(32)20(23(33)29(26(28)36)17-10-6-2)14-13-15-21-24(34)30(18-11-7-3)27(37)31(25(21)35)19-12-8-4/h13-15,20H,5-12,16-19H2,1-4H3/b14-13+
chave InChI
ATJCYSYHWGQAET-BUHFOSPRSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?