D2954000
Dobutamine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-3,4-Dihydroxy-N-[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]-β-phenethylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dobutamine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
chave InChI
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)