D2205000
Dimetindene maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-2-{3-[(RS)-1-(pyridine-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl}ethanamin-(Z)-butendioate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dimetindene
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCC1=C(c3c(cccc3)C1)C(C)c2ncccc2)(C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C20H24N2.C4H4O4/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2)3)14-16-8-4-5-9-18(16)20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
SWECWXGUJQLXJF-BTJKTKAUSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)