CRM017
Trace Metals - Powdered Paint 1
certified reference material, pkg of 20 g
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 20 g
fabricante/nome comercial
RTC CRM017-020
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
7.48
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- N.I.S.T. Traceable
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)