CRM013
Trace Metals - Paint Chips
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
certificate is enclosed in each package
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
RTC CRM013-050
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
6.35
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Outras notas
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)