CCW903
Plate Count Agar Plates
Medium for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar) according to ISO 4833, 8552 & 17410 Standards and IFU No. 6, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Aerobic Plate count Agar, Casein-peptone Dextrose Yeast Agar, PCA, Standard Methods Agar, Tryptone Glucose Yeast Extract Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
IFU 6
ISO 17410
ISO 4833
ISO 8552
Nível de qualidade
forma
solid
prazo de validade
3.5 mo. at 2‑14 °C (Expiry date on the label)
Características
ready-to-use
composição
agar, 15.0 g/L
casein, 5.00 g/L
dextrose, 1.00 g/L
yeast extract, 2.50 g/L
embalagem
box of 20 plates
condição de armazenamento
(Store dry and tightly closed)
Parâmetros
21 mL filling volume
diâmetro da placa
9 mm
cor
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Componentes
- 1 box with 2 packs of 10 plates/pack
- Single cellophane
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?