Documentos Principais
CCW4071
Malt Extract Agar Acidified (pH 4.3) in tubes
Medium for detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
SGQB
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
solid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
composição
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
embalagem
pack of 20 tubes
condição de armazenamento
(Tightly closed)
filling volume
20 mL
capacidade do tubo
20 mL
cor
yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
Malt Extract Agar may support the growth of almost all fungi very well, because of its balanced composition, and restrains most of the bacteria due to the strong acidity.
Aplicação
Malt Extract Agar (Acidified) is suitable for the detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples.
Componentes
  • 20 tubes per box
  • 17x145 mm glass tubes, ink labeled
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)