C8278
Carbinoxamine maleate salt
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2)11-12-20-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
GVNWHCVWDRNXAZ-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?