C4206
Carbamazepine 10,11-epoxide
analytical standard
Sinônimo(s):
1a,10b-Dihydro-6H-dibenzo(b,f)oxireno[d]azepine-6-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
InChI
1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
chave InChI
ZRWWEEVEIOGMMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?