BP161
Fluocortolone hexanoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(6α,11β,16α)-6-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-21-[(1-oxohexyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluocortolone
forma
crystalline powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C28H39FO5/c1-5-6-7-8-24(33)34-15-23(32)25-16(2)11-19-18-13-21(29)20-12-17(30)9-10-27(20,3)26(18)22(31)14-28(19,25)4/h9-10,12,16,18-19,21-22,25-26,31H,5-8,11,13-15H2,1-4H3/t16-,18+,19+,21+,22+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
chave InChI
WHZRCUIISKRTJL-YTZKRAOUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)