Key Documents
BCR637
Human serum (Al, Se, Zn)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
fonte biológica
human
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
clinical testing
formato
matrix material
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Nota de análise
For more information please see:
BCR637
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)