BCR304
Human serum (Ca, Mg, Li)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
fonte biológica
human
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
For more information please see:
BCR304
BCR304
Outras notas
Sales restrictions may apply
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)