Key Documents
BCR614S3
Polychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorodibenzofurans (PCDFs) solution
BCR®, certified reference material, Solution S3
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR614S3
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
31.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)