Key Documents
BCR548
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
BCR®, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
236.18
Beilstein:
5343581
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\C=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
chave InChI
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Nota de análise
For more information please see:
BCR548
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)