BCR449
Waste mineral oil (PCB)
BCR®, certified reference material, high level
Sinônimo(s):
Mineral oil
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR449
BCR449
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)