Documentos Principais
BCR375
Compound feed (aflatoxin B1, blank)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
general analytical
Formato
matrix material
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR375
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1
Matrix Group: Animal Feed
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ochratoxin A solution 10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Supelco
34037
Ochratoxin A solution