BCR289
2,4′-Dichlorobiphenyl
BCR®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2ccccc2Cl
InChI
1S/C12H8Cl2/c13-10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14/h1-8H
chave InChI
UFNIBRDIUNVOMX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
BCR289
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)