BCR079R
3-Methylchrysene
BCR®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2ccc3c4ccccc4ccc3c2c1
InChI
1S/C19H14/c1-13-6-7-15-9-10-17-16-5-3-2-4-14(16)8-11-18(17)19(15)12-13/h2-12H,1H3
chave InChI
JLIHUJWAXSZIHS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
BCR079R
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)