B1152000
Bromperidol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-[4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, R 11333
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bromperidol
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(C=C1)=CC=C1C(CC2)(O)CCN2CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O
InChI
1S/C21H23BrFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
chave InChI
RKLNONIVDFXQRX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)