Documentos Principais
603287
Sigma-Aldrich
Acetylsalicylic acid-α-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Aspirin-(carboxyl-13C)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC8H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pf
134-136 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)/i9+1
chave InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-QBZHADDCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
250 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)