B1116000
Biotina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-Biotina, Bios II, Coenzima R, Vitamina B7, Vitamina H
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
família API
biotin
forma
solid
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
231-233 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
chave InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Descrição geral
Biotin is a water-soluble vitamin B, which is involved in the synthesis of fatty acids and in gluconeogenesis. It is found in plants and animals. Biotin deficiency causes retardation in growth, alopecia and neurological impairment in humans and animals.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)