Documentos Principais
ARK2068
SAFC
Ciclonium bromide
Fabricação farmacêutica
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H34BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
408.42
Código UNSPSC:
51172164
Nível de qualidade
InChI
1S/C22H34NO.BrH/c1-5-23(4,6-2)14-15-24-22(3,20-10-8-7-9-11-20)21-17-18-12-13-19(21)16-18;/h7-13,18-19,21H,5-6,14-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BOCNKEKVCTZYIX-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)