96408
N-(2-Phenylacetyl)glycine
analytical standard
Sinônimo(s):
2-(2-Phenylacetamido)acetic acid, 2-Phenylacetyl glycine, NSC 408424, NSC 92778, Phenaceturic acid, Phenacetylglycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CC(=O)O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H11NO3/c12-9(11-7-10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
UTYVDVLMYQPLQB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?