SMB00962
Phenylacetyl-L-glutamine
≥95%
Sinônimo(s):
(S)-5-Amino-5-oxo-2-(2-phenylacetamido)pentanoic acid, N-Phenylacetylglutamine, Phenylacetylglutamine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
research grade
Ensaio
≥95%
forma
powder
condição de armazenamento
(Store in tight containers in a cool and dry place)
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
off-white
traços de cátion
C: 56.1—62%
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C13H16N2O4/c14-11(16)7-6-10(13(18)19)15-12(17)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,17)(H,18,19)/t10-/m0/s1
chave InChI
JFLIEFSWGNOPJJ-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ideal for biochemical, microbiome and metabolomics studies
- High quality product for research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)