94426
Enoxacin sesquihydrate
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sesquihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤15 wt. % water
solubilidade
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
adequação
conforms to structure for Proton NMR spectrum
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(O)=O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6
InChI
1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2
chave InChI
DKNNITGJCMPHKE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)