94257
Benzophenone-9
analytical standard
Sinônimo(s):
2,2′-Dihydroxy-4,4′-dimethoxybenzophenone-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Disodium 2,2′-dihydroxy-4,4′-dimethoxy-5,5′-disulfobenzophenone, Disodium 2,2′-dihydroxy-4,4′-dimethoxybenzophenone-5,5′-disulfonate, Disodium 3,3′-carbonylbis[4-hydroxy-6-methoxybenzenesulphonate]
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤5.0% water (calc. from elemental analysis)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(O)C=C(OC)C(S([O-])(=O)=O)=C1)C2=C(O)C=C(OC)C(S([O-])(=O)=O)=C2.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C15H14O11S2.2Na/c1-25-11-5-9(16)7(3-13(11)27(19,20)21)15(18)8-4-14(28(22,23)24)12(26-2)6-10(8)17;;/h3-6,16-17H,1-2H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
QDCHWIWENYCPIL-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?