92822
Ácido picrilsulfônico
1 M in H2O
Sinônimo(s):
TNBS, Ácido 2,4,6-trinitrobenzenossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1 M in H2O
densidade
1.14 g/mL at 20 °C
ε (coeficiente de extinção)
≤0.85 at 340 nm
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O9S/c10-7(11)3-1-4(8(12)13)6(19(16,17)18)5(2-3)9(14)15/h1-2H,(H,16,17,18)
chave InChI
NHJVRSWLHSJWIN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?