Key Documents
92650
Millipore
Strep B ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NB.21
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Streptococcus spp.
Aplicação
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Group B Streptococci from clinical samples.
Componentes
Composition:
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Colistin 10mg
Nalidixic acid 10mg
Gentamicin 2mg
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)