92395
Ponceau SX
analytical standard
Sinônimo(s):
3-(2,4-Dimethyl-5-sulfophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid disodium salt, Food Red 1
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Cc1cc(C)c(cc1\N=N\c2cc(c3ccccc3c2O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H16N2O7S2.2Na/c1-10-7-11(2)16(28(22,23)24)8-14(10)19-20-15-9-17(29(25,26)27)12-5-3-4-6-13(12)18(15)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
chave InChI
ONTQJDKFANPPKK-LLIZZRELSA-L
Descrição geral
Aplicação
- In cosmetic products by micro-matrix solid phase dispersion and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
- In foodstuffs by combining high performance liquid chromatography (HPLC) with diode array detection (DAD) and ion-trap time-of-flight mass spectrometry (IT-TOF/MS).
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)