Documentos Principais
908835
Sigma-Aldrich
HS432
Umicore
Sinônimo(s):
[1,3-Bis(cyclohexyl)imidazol-2-ylidene][1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]platinum(0)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H42N2OSi2Pt
Número CAS:
Peso molecular:
613.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
pf
181-185 °C
Aplicação
Umicore HS432 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
Armazenamento e estabilidade
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informações legais
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)