89600
Methylhydroquinone
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Toluhydroquinone
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
851 °F
pf
126-128 °C
128-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
chave InChI
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
341.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
172 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)