fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-N, ≥4.5%
nitrogen content, ≥9%
resíduo de ignição
≤15%
perda
≤8.0% loss on drying
pH
5.8-6.8 (25 °C, 2% in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
molds
yeasts
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)