Documentos Principais
84033
Supelco
Ruthenium standard for AAS
analytical standard, ready-to-use, in hydrochloric acid
Sinônimo(s):
Ruthenium(III) chloride solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
in hydrochloric acid
1.000 g/L Ru
técnica(s)
AAS: suitable
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
chave InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparo
prepared with RuCl3 and HCl (~1 M)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
The determination of ruthenium by atomic absorption spectrophotometry
Montford.B and Scribbs.C.B
Analytica Chimica Acta, 53, 101-108 (1971)