76706
Tryptamine
analytical standard
Sinônimo(s):
2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)indole
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (NT)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
137 °C/0.15 mmHg (lit.)
pf
113-116 °C (lit.)
adequação
conforms to structure for Infrared spectrum
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
chave InChI
APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
365.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
185 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?