74948
D-Pinitol
analytical standard
Sinônimo(s):
3-O-Methyl-D-chiro-inositol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
atividade óptica
[α]/D 65±5°, c = 1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
179-185 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
chave InChI
DSCFFEYYQKSRSV-KLJZZCKASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)